Learn More
DLin-KC2-DMA, MedChemExpress
Código de producto. 16450987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16450987 50 mg 50 miligramos
16444698 10 mg 10 miligramos
16333237 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16450987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11275850mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
MedChemExpress DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DLin-KC2-DMA
CAS 1190197-97-7
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H79NO2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCC1(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(CCN(C)C)CO1
Peso molecular (g/mol) 642.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 642.09
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid