Learn More
R&D Systems™ DLin-KC2-DMA
Código de producto. 30537732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30537732 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30537732 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 8895/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Ionizable cationic lipid
DLin-KC2-DMA is an ionizable cationic lipid (pKa = 6.7), used in the formulation of lipid nanoparticles (LNPs) encapsulating siRNA or plasmid DNA for non-toxic delivery into cells in vitro and in vivo.
For more information on LNPs and available components see our Lipid Nanoparticles page .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Línea de productos Tocris