missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLGAP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16896495 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16896495 20 μL 20 microlitros
16886495 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16896495 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 550561AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody has no cross reaction to other DLGAP members.

SAP90/PSD-95-associated protein 3 (SAPAP3, also known as DLGAP3) is a member of a protein family whose members specifically interact with PSD-95/SAP90, a membrane-associated guanylate kinase localized at postsynaptic density (PSD) in neuronal cells. Like the other SAPAP proteins, SAPAP3 is thought to be an adaptor protein that also interacts with different synaptic scaffolding proteins, cytoskeletal and signaling components, such as focal adhesion kinase (FAK) and proline-rich tyrosine kinase 2 (PYK2). Both SAPAP3 protein and mRNA are targeted to dendrites, whereas SAPAP1, -2, and -4 mRNAs are detected mainly in cell bodies. Recent experiments have suggested that SAPAP3 may be involved in obsessive-compulsive disorder (OCD), as mice lacking SAPAP3 exhibited OCD-like symptoms which could be relieved by lentiviral-mediated selective expression of SAPAP3 in the striatum of SAPAP3-mutant mice. At least two isoforms are known to exist.

Especificaciones

Antígeno DLGAP3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DLGAP3
N.º de referencia del gen O95886, Q6PFD5
Alias de gen DAP 3, DAP3, DLGAP3, PSD 95/SAP90 binding protein 3, SAPAP3
Símbolos de los genes DLGAP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 242667, 58512
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.