Descripción
This gene contains 37 exons, spans approximately 59-kb, and is located in the 3p22-p21.3 chromosomal segment that is commonly deleted in various carcinomas. Several alternatively spliced transcripts have been observed that contain disrupted coding regions and likely encode nonfunctional proteins. Aberrant transcription of this gene may be involved in carcinogenesis of the lung, esophagus, and kidney.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DLEC1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | DLEC1 |
| N.º de referencia del gen | Q8BLA1, Q9Y238 |
| Alias de gen | DLC 1, DLC1, DLEC1, F56 |
| Símbolos de los genes | Dlec1 |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?