Learn More
DL-Xylose, MedChemExpress
Código de producto. 16448586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1070
MedChemExpress DL-Xylose is an intermediate of organic synthesis.
DL-Xylose is an intermediate of organic synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Xylose
CAS 25990-60-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo (±)-Xylos
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (832.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@@H]([C@H]([C@@H](CO)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 150.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation