Learn More
DL-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Valine |
| CAS | 516-06-3 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Valine, DL-Valine, Valine','DL- (8CI), (RS)-Valine, (±)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (±)-Valine, DL-Val, DL-α-Aminoisovaleric acid, NSC 9755 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)C(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |