Learn More
Dl-valina, TRC
Product Code. 30456493
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30456493 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30456493 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCV0941951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-Valine
CAS 516-06-3
Fórmula molecular C5 H11 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Valine, DL-Valine, Valine','DL- (8CI), (RS)-Valine, (±)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (±)-Valine, DL-Val, DL-α-Aminoisovaleric acid, NSC 9755
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
SMILES CC(C)C(N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 117.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079