Descripción
- DL-Valina
- 99 %
- 500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-amino-3-methylbutanoic acid |
| CAS | 516-06-3 |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Cantidad | 500 g |
| Porcentaje de pureza | 99% |