Learn More
Clorhidrato metiléster de DL-Valina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322556 25 g 25 g
11312556 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06526.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5619-05-6 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5619-05-6
Número MDL MFCD00066118
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Valine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 112°C to 114°C
Fórmula molecular C6H14ClNO2
Beilstein 3912090
Sinónimo dl-valine methyl ester hydrochloride, h-dl-val-ome.hcl, methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, methyl dl-valinate hydrochloride, d,l-valine methyl ester hydrochloride, h-d-val-ome*hcl, h-val-ome??hcl, acmc-209fna, acmc-209ncl
Clave InChI KUGLDBMQKZTXPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.COC(=O)C(N)C(C)C
Nombre IUPAC methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 167.63
Cantidad 25 g
PubChem CID 12498813
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.64
Porcentaje de pureza 99%