Learn More
Clorhidrato metiléster de DL-Valina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312556 5 g 5 g
11322556 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06526.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5619-05-6 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5619-05-6
Número MDL MFCD00066118
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Valine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 112°C to 114°C
Fórmula molecular C9H12O2
Beilstein 3912090
Sinónimo 2,6-dimethoxytoluene, benzene, 1,3-dimethoxy-2-methyl, 2-methyl-1,3-bis methyloxy benzene, 1,3-dimethoxy-2-methylbenzol, pubchem4545, acmc-1aqu0, 3-chloro-6-hydroxybiphenyl, 1,3-dimethoxy-2-methyl-benzene, #
Clave InChI FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC)OC
Nombre IUPAC 1,3-Dimetoxi-2-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 152.19
Cantidad 5 g
PubChem CID 79755
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.64
Porcentaje de pureza 99%