Learn More
Clorhidrato de éster etílico DL-Valina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344825 25 g 25 g
11334825 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17906.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23358-42-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23358-42-1
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00067542
Clave InChI PQGVTLQEKCJXKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-valine ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-dl-val-oet.hcl, ethyl dl-valinate hydrochloride, valine ethyl ester, hydrochloride, ethyl dl-valinate hcl, acmc-20al3t, acmc-209ta5, +/--valine ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-azanyl-3-methyl-butanoate hydrochloride
PubChem CID 13000942
Nombre IUPAC ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
SMILES Cl.CCOC(=O)C(N)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Valine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∼94°C
Beilstein 3912411
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 99%