Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Valina, 99+%, para bioquímica
Código de producto. 10428150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10428150 50 g Frasco de plástico 50 GR
10183850 250 g Frasco de plástico 250 g
10006333 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10428150 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172100500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-06-3
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00004267
Clave InChI KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Valine
Punto de fusión 283.5°C to 285.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Cloro (Cl) 400ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 430
Índice Merck 14, 9909
Transmitancia 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.2% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 68g/L. Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol and ether, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, slightly soluble in benzene, ethanol
Densidad 1.3100g/mL
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza ≥99%
Gravedad específica 1.31
Grado Bioquímica
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación