Learn More
DL-valina-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Valine-2-D |
| CAS | 14246-21-0 |
| Fórmula molecular | C5 D H10 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Valine-2-d (9 CI, ACI), DL-Valine-2-d (ZCI), Valine-2-d, DL- (8 CI), DL-(α-2 H)Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic-2-d acid, DL-Valine-2-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D |
| SMILES | [2 H]C(N)(C(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2-deuterio-3-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 118.1525 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0853 g/mol |
| Mostrar más |