Learn More
DL-Tirosina, TRC
Código de producto. 30135491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135491 100 mg 100 miligramos
30132440 50 mg 50 miligramos
30011002 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD525378100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-03-6
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Sinónimo Tyrosine, DL-Tyrosine, Tyrosine, DL- (8CI), (±)-Tyrosine, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, D,L-Tyrosine, DL-4-Hydroxyphenylalanine, DL-p-Tyrosine, NSC 205006, α-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739
Condiciones de envío Temperatura ambiente