Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-tirosina, 99 %
Código de producto. 10675792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675792 25 g Frasco de vidrio 25 g
10245640 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10675792 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 163570250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-03-6
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00063074
Clave InChI OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-tyrosine, h-dl-tyr-oh, 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosin, tyrosine, dl, l-tyrosine, free base, tirosina, l-tryosine, 3-4-hydroxyphenyl-dl-alanine, benzenepropanoic acid, s
PubChem CID 1153
ChEBI CHEBI:18186
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Tyrosine
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 621
Índice Merck 14, 9839
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Tyrosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.