Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-tirosina, 98 %
Descripción
The tyrosine of this diet was labeled by adding to it an amount of synthetic, isotopic dl-tyrosine cor- responding to twice that already present in the food. Incorporation of total C14 into muscle protein was reduced in 186-day infected mice fed dl-tyrosine-2-C-14 as compared to muscle proteins obtained from noninfected animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La tirosina de la dieta fue etiquetada agregándole una cantidad de dl-tirosina sintética isotópica que respondía al doble de la que ya estaba presente en el alimento. La incorporación de C14 total en la proteína muscular se redujo en ratones infectados de 186 días alimentados con dl-tirosina-2-C-14 en comparación con las proteínas musculares obtenidas de animales no infectados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Tyrosine |
| Punto de fusión | ∼325°C (decomposition) |
| Beilstein | 515881 |
| Índice Merck | 14,9839 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.19 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- DL-Tyrosine
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Tyrosine