Learn More
DL-triptofanamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499808 250 mg 250 miligramos
15479808 1 g 1 g
15489808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63227.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6720-02-1 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6720-02-1
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.25
Número MDL MFCD03826622
Clave InChI JLSKPBDKNIXMBS-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 89366
Nombre IUPAC 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Tryptophanamide
Color Blanco
Sinónimo 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide, h-dl-trp-nh2, alpha-amino-1h-indole-3-propanamide, tryptophan amide, dl-tryptophanamide, d,l-tryptophanamide, l-tryptophanamide, 9, h-dl-trp-nh hcl, dl-trytophan amide hydrochloride, 1h-indole-3-propanamide,a-amino
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino