Learn More
DL-triptófano-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Tryptophan-d8 |
| CAS | 1233395-85-1 |
| Fórmula molecular | C11 D8 H4 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Tryptophan-α,β,β,2,4,5,6,7-d8 (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D,5D2,6D,9D |
| SMILES | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 212.2745 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1401 |