Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-triptófano, 99 %
Product Code. 11342296
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11342296 100 g 100 g
11322296 5 g 5 g
11332296 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11342296 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. L05936.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
El DL-triptófano, número de CAS 54-12-6, es un aminoácido α que se utiliza comúnmente en la síntesis de proteínas.Es un precursor de aminoácidos esencial para la formación de serotonina, melatonina y vitamina B3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El DL-triptófano es un aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina. Es un suplemento dietético que se utiliza como antidepresivo, ansiolítico y ayuda para dormir. El DL-triptófano también se puede utilizar como potenciador de la nutrición de los alimentos y los antioxidantes.
Solubilidad
Soluble en agua. 10 g/L (20 °C), Hcl y alcalinos. Poco soluble en alcohol.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. No es compatible con materiales como los agentes oxidantes fuertes y los ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54-12-6
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00064339
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
PubChem CID 1148
ChEBI CHEBI:27897
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-Tryptophan
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Beilstein 86196
Información de solubilidad Soluble I water. 10g/L (20°C),Hcl and alkalies. Sparingly soluble in alcohol.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 99%