Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-triptófano, 99 %
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El DL-triptófano es un aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina. Es un suplemento dietético que se utiliza como antidepresivo, ansiolítico y ayuda para dormir. El DL-triptófano también se puede utilizar como potenciador de la nutrición de los alimentos y los antioxidantes.
Solubilidad
Soluble en agua. 10 g/L (20 °C), Hcl y alcalinos. Poco soluble en alcohol.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. No es compatible con materiales como los agentes oxidantes fuertes y los ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Tryptophan |
| Punto de fusión | ∽280°C (decomposition) |
| Beilstein | 86196 |
| Información de solubilidad | Soluble I water. 10g/L (20°C),Hcl and alkalies. Sparingly soluble in alcohol. |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.23 |
| Porcentaje de pureza | 99% |