Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-triptófano, 98 %
Código de producto. 10008581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10008581 25 g Frasco de plástico 25 g
10100552 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10008581 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172110250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54-12-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-12-6
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00064339
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
PubChem CID 1148
ChEBI CHEBI:27897
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Tryptophan
Nombre de nota 99%
Color Beige a blanco o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado 0.8% max. (105°C, 3 hrs) (vacuum)
Otros aminoácidos (TLC) Not detected
Envase Frasco de plástico
Beilstein 22, 550
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino