Learn More
Ácido DL-trópico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11499527 10 g 10 g
11409537 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11499527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22040.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 552-63-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
It is a laboratory reagent used in the chemical synthesis of atropine and hyoscyamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo de laboratorio utilizado en la síntesis química de atropina e hiosciamina.
Solubilidad
Soluble en agua (20 g/l) a 20 °C, etanol, éter, alcohol y metanol (0,1 g/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-63-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00004255
Clave InChI JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
PubChem CID 10726
ChEBI CHEBI:30765
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-2-fenilpropanoico
SMILES OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Tropic acid
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2209199
Índice Merck 14,9779
Información de solubilidad Soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,ether,alcohol,and methanol (0.1g/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Tropic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..