Learn More
Ácido DL-trópico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523691 25 g Frasco de vidrio 25 g
10530902 5 g Frasco de vidrio 5 g
10579053 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10523691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140550250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 552-63-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-63-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00004255
Clave InChI JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
PubChem CID 10726
ChEBI CHEBI:30765
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-2-fenilpropanoico
SMILES OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Tropic acid
Punto de fusión 117.0°C to 120.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(CH2OH)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 261
Índice Merck 15, 9958
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,practically insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino