Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de DL-α-tocoferol, 98 %
Código de producto. 10015800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10015800 1 g Frasco de vidrio 1 g
10298663 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10015800 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 421070010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7695-91-2
Fórmula molecular C31H52O3
Peso molecular (g/mol) 472.75
Número MDL MFCD00072042
Clave InChI ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Sinónimo vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
Nombre IUPAC [(2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-il] acetato
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-α-Tocopheryl acetate
Color Verde a amarillo
Temperatura de inflamación 257°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9653
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.75
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso