Learn More
DL-α-Tocopherol acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16448716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448716 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1278A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-α-Tocopherol acetate
CAS 52225-20-4
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H52O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Vitamin E acetate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.53 mM)
SMILES CC(CCC[C@H](CCC[C@H](CCC[C@@]1(CCC2=C(C(OC(C)=O)=C(C(C)=C2O1)C)C)C)C)C)C.CC(CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCC[C@@]3(C)CCC4=C(C(OC(C)=O)=C(C(C)=C4O3)C)C)C
Peso molecular (g/mol) 472.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.74
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation