Learn More
DL-treonina, >99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413451 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413451 10 g -
11423451 25 g -
11433451 100 g -
11443451 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11413451 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210305010
CAS 80-68-2
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00063722
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Sinónimo dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Threonine
Color Blanco
Nombre IUPAC Ácido (2R,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoico
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.1
Porcentaje de pureza >99%
Forma física Polvo