Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-treonina, 99,5 %
Código de producto. 10560994 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560994 500 g Frasco de vidrio 500 g
10347020 25 g Frasco de vidrio 25 g
10193470 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10560994 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 138945000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-68-2
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00063722
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Sinónimo dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Threonine
Arsénico (As) 2ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Pérdida por secado 0.2% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos (TLC) Passes Test
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 514
Índice Merck 10, 9229
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxibutanoico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales