Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-treonina, 99 %
Código de producto. 11443294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443294 25 g 25 g
11453294 100 g 100 g
11463294 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443294 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A10606.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
DL-Threonine is used as a polar essential amino acid. It serves as a precursor of glycine as well as used in the biosynthesis of proteins. Further, it is used for biochemical research. In addition to this, it is used as a nutrition enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-treonina se utiliza como un aminoácido esencial polar. Sirve como precursor de la glicina, además de utilizarse en la biosíntesis de proteínas. Además, se utiliza para la investigación bioquímica. Además de esto, se utiliza como un potenciador de la nutrición.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-68-2
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00063722
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Sinónimo dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Threonine
Punto de fusión ∼244°C (decomposition)
Beilstein 1721647
Índice Merck 14,9380
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxibutanoico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 99%