Learn More
DL-treo-Droxidopa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-threo-Droxidopa |
| CAS | 3916-18-5 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | D-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, (βS)-rel-, DL-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, threo-, Serine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, DL-threo- (8CI), rel-(βS)-β,3-Dihydroxy-D-tyrosine, DL-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, DL-threo-DOPS, DL-threo-Dihydroxyphenylserine, threo-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid, DL-threo-Droxidopa |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3R)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-3-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 213.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0637 |