Learn More
DL-treo-beta-fenilserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-threo-beta-Phenylserine |
| CAS | 7695-56-9 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-3-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, rel-(βS)-β-Hydroxy-D-phenylalanine, DL-threo-3-Phenylserine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13) |
| SMILES | NC(C(O)c1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-hidroxi-3-fenil-propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0739 |