Learn More
Sal de acetato de DL-treo-beta-(3,4-metilendioxifenil)serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-threo-beta-(3,4-Methylenedioxyphenyl)serine Acetate Salt |
| CAS | 109910-66-9 |
| Fórmula molecular | C12H15NO7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (R,S)-rel-α-Amino-β-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-propanoic Acid Acetate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO5.C2H4O2/c11-8(10(13)14)9(12)5-1-2-6-7(3-5)16-4-15-6;1-2(3)4/h1-3,8-9,12H,4,11H2,(H,13,14);1H3,(H,3,4)/t8-,9+;/m1./s1 |
| SMILES | CC(=O)O.C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)[C@@H]([C@H](C(=O)O)N)O |
| Nombre IUPAC | ácido acético; ácido (2R,3S)-2-amino-3-(1,3-benzodioxol-5-il)-3-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 285.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.0849 |