Learn More
DL-threo-2-methylisocitrate sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16437088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16437088 10 mg 10 miligramos
16491619 1 mg 1 miligramo
16489627 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16437088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16581A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress DL-threo-2-methylisocitrate is a substrate of isocitrate lyase 1(ICL1).
DL-threo-2-methylisocitrate is a substrate of isocitrate lyase 1(ICL1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-threo-2-methylisocitrate sodium
Forma física Solid
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14Na6O14
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (183.76 mM; Need ultrasonic) ∣
SMILES O[C@@](C)(C([O-])=O)[C@@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.O[C@](C)(C([O-])=O)[C@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Peso molecular (g/mol) 544.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.19
Porcentaje de pureza 95.0%