Learn More
DL-Teanina, TRC
Código de producto. 30455623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455623 5 mg -
30452046 25 mg 25 miligramos
30455591 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4054985MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34271-54-0
Fórmula molecular C7H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 174.2
Sinónimo Glutamine, N-ethyl- (9CI, ACI), DL-Glutamine, N-ethyl- (ZCI), Glutamine, N-ethyl-, DL- (8CI), N-Ethylglutamine (ACI), 2-Amino-5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid, DL-Theanine, N-Ethyl-DL-glutamine
Nombre IUPAC 2-amino-5-(etilamino)-5-ácido oxopentanoico
SMILES CCNC(=O)CCC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Theanine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1004