Learn More
Dl-tert-leucina, TRC
Código de producto. 30010122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010122 100 mg 100 miligramos
30004219 250 mg 250 miligramos
30006578 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL330205100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33105-81-6
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.17
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3,3-dimetilbutanoico
SMILES CC(C)(C)C(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dl-tert-leucine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0946