Learn More
DL-tert-leucina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429438
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15429438 1 g 1 g
15439438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15429438 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63007.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 33105-81-6 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33105-81-6
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00065933
Clave InChI NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-tert-leucine, dl-tert-butylglycine, tert-butylglycine, h-dl-tle-oh, tert-leucine, 3-methylvaline, 2-amino-3,3-dimethyl-butyric acid, 3-methyl valine, t-butylglycine, dl-t-butylglycine
PubChem CID 306131
ChEBI CHEBI:72770
Nombre IUPAC 2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid
SMILES CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-tert-Leucine
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Beilstein 1721823
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido