Learn More
Hidrazodicarboxilato de DL-terc-butilo, TRC
Código de producto. 30373184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373184 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30373184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD422805500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate
CAS 16466-61-8
Fórmula molecular C10H20N2O4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]carbamato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 232.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1423