Learn More
Ácido dl-tartárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydroxybutanedioic Acid |
| CAS | 526-83-0 |
| Fórmula molecular | C4 H6 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(C(O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,3-dihidroxibutanedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.087 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.016 |