Learn More
Ácido DL-tartárico, TraceSELECT™, ≥ 99,9995 % (base metálica), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15631200 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15631200 25 g Frasco de polietileno 25 g
1 options
Código de producto. 15631200 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1281925G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dl-Tartaric Acid
CAS 133-37-9
Punto de fusión 210°C to 212°C
Fórmula molecular C4H6O6
Fórmula lineal HOOC(CHOH)2COOH
Número MDL MFCD00071626
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1725148
Sinónimo dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
Peso molecular (g/mol) 150.09
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9995% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 210°C (410°F)
Envase Frasco de polietileno
Forma física Sólido