Learn More
Ácido DL-tartárico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915061 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10676924 100 g Frasco de plástico 100 GR
10487330 500g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11915061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137870025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-37-9
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00071626
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Tartaric acid
Punto de fusión De 200,0 °C a 206,0 °C
Color Blanco
Cantidad 2,5 kg
Temperatura de inflamación de 210 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0,5% máx.
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Fórmula lineal HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter, insoluble en cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1