Learn More
DL-Serine, TRC
Código de producto. 30415305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415305 1 g
30421091 50 g
30416904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2709801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-84-1
Fórmula molecular C3 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 105.09
Sinónimo Serine (9CI, ACI), DL-Serine (ZCI), Serine, DL- (8CI), (±)-Serine, 2-Azaniumyl-3-hydroxypropanoate, DL-Ser, NSC 9960
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES NC(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Serine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.0426