Learn More
Clorhidrato de éster metílico de DL-serina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491608 10 g 10 g
11401618 50 g 50 g
11411618 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13904.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5619-04-5 | C4H10ClNO3 | 155.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5619-04-5
Fórmula molecular C4H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 155.58
Número MDL MFCD00012593
Clave InChI NDBQJIBNNUJNHA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-serine methyl ester hydrochloride, h-dl-ser-ome.hcl, methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, hydrochloride, methyl dl-serinate hcl, d,l-serine methyl ester hydrochloride, zlchem 219, dl-serinemethylesterhydrochloride, h-ser-ome??hcl, pubchem10908
PubChem CID 517373
Nombre IUPAC metil 2-amino-3-hidroxipropanoato; clorhidrato
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Serine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∼134°C (decomposition)
Beilstein 6067970
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza ≥98%