Learn More
DL-Serine, MedChemExpress
Código de producto. 16449416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0507
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress DL-Serine, a fundamental metabolite, is a mixture of D-Serine and L-Serine. DL-Serine has antiviral activity against the multiplication of tobacco mosaic virus (TMV).
DL-Serine, a fundamental metabolite, is a mixture of D-Serine and L-Serine. DL-Serine has antiviral activity against the multiplication of tobacco mosaic virus (TMV).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Serine
Forma física Solid
CAS 302-84-1
Color White to Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H7NO3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (317.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES NC(CO)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 105.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 97.0%