Learn More
Abcam Kit de ensayo DL-Serine
Código de producto. 32120221 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 pruebas
Código de producto.
32120221 100 pruebas
1 options
Código de producto. 32120221 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab241027100Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Mide serina D en 1h 15 m en biofluidos, extractos celulares/tisulares con el kit de ensayo DL-serina AB241027. Sensibilidad <0,1 nmol/pozo. Citado en 8 publicaciones. Úsalo con lector de microplacas.
Mide serina D en 1h 15 m en biofluidos, extractos celulares/tisulares con el kit de ensayo DL-serina AB241027. Sensibilidad <0,1 nmol/pozo. Citado en 8 publicaciones. Úsalo con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 100 pruebas