Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serina 99 %
Código de producto. 11492188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492188 500 g 500 g
11482188 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492188 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15184.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
DL-Serine is used in the synthesis of novel tryptoline derivatives as IDO (indoleamine 2,3-Deoxygenase) inhibitors, for potential use in Alzheimer’s treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-Serina se utiliza en la síntesis de los nuevos derivados de la triptolina como inhibidores de la IDO (indoleamina 2,3-Deoxigenasa), para su posible uso en el tratamiento del Alzheimer.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-84-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00064223
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Serine
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1721402
Índice Merck 14,8460
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 99%