Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serina 99 %
Código de producto. 10336730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336730 25 g Frasco de vidrio 25 g
10592911 100 g Frasco de vidrio 100 g
10083853 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10336730 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 132650250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-84-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00064223
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Serine
Amonio 200ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 511
Sulfato 500ppm max.
Índice Merck 15, 8599
Transmitancia 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Densidad 1.53g/mL
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Forma física Polvo cristalino o cristales