Learn More
DL-serina, ≥98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11466242 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466242 25 g -
11476242 100 g -
11486242 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466242 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210286825
CAS 302-84-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Serine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Densidad 1.537g/mL
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.1
Forma física Polvo cristalino