Learn More
DL-Serina-2,3,3-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Serine-2,3,3-d3 |
| CAS | 70094-78-9 |
| Fórmula molecular | C3 2H3 H4 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Serine-2,3,3-d3 (9CI','ACI), DL-Serine-2,3,3-d3 (ZCI), 2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, DL-Serine-2,3,3-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 108.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0614 |