Learn More
DL-Serina-2,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Serine-2,3,3-d3 |
| CAS | 70094-78-9 |
| Fórmula molecular | C3 2H3 H4 N O3 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5 H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 108.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0614 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |