Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-selenometionina, 99+ %
Código de producto. 10657592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657592 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10410131 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10450511 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10657592 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 240775000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1464-42-2 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1464-42-2
Fórmula molecular C5H11NO2Se
Peso molecular (g/mol) 196.12
Número MDL MFCD00063089
Clave InChI RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo selenomethionine, dl-selenomethionine, seleno-dl-methionine, +--selenomethionine, butanoic acid, 2-amino-4-methylseleno, selenium methionine, methionine, seleno, selenomethionine van, 2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, seleno-d,l-methionine
PubChem CID 15103
ChEBI CHEBI:27585
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-metilselanilbutanoico
SMILES C[Se]CCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Selenomethionine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 265.0°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Olor Faint Smelling
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15, 8578
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo reluciente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Selenomethionine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.