Learn More
Alcohol DL-sec-fenetil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215231 100 g Frasco de vidrio 100 g
10173141 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10215231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351881000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-85-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-85-1
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00004508
Clave InChI WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
PubChem CID 7409
ChEBI CHEBI:669
Nombre IUPAC 1-feniletanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-sec-Phenethyl alcohol
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 20°C
Color Incolora
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)OH
Índice de refracción 1.5260 to 1.528
Cantidad 100 g
Beilstein 06, II, 444
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
Viscosidad 11.2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-sec-Phenethyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.